Läs mer
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentieringslösning
Produktkod. p-4532408 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 gal.
Förpackningsstorlek:
3.8 L
Produktkod. 12523627
Brand: Epredia™ 74211
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få tydlig differentiering och kontrast mellan hematoxylin och eosin med Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differentieringslösning.
  • Reproducerbara batchresultat möjliggör konsekvent färgning vid regressiva procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Saltsyralösning
Kvantitet 1 gal.