Läs mer
Epredia™ HistoGel™ Provbehandlingsgel
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
12 st
144-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Varje
Beskrivning
- Penetrerar provet utan att tillåta provet att fly från gelen
- Överträffar andra agarosgelblandningar eller tromboplastin till en bråkdel av kostnaden
- Eliminerar oönskad missfärgning runt prover på objektglasen
- Förblir inuti paraffinblocket under skärning och praktiskt taget omärkligt under snittning
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackningstyp | Flaska |
| Produkttyp | Provbehandlingsgel |
| Kvantitet | 144-pack |