Läs mer
Epredia™ Monteringsmedium
Handla allt Epredia Produkter
Volym (engelska):
4 oz.
1 pt.
Kvantitet:
2/Cs.
6/ask
Förpackningsstorlek:
940ml
Paket med 6
Beskrivning
- Snabb torkning
- Toluenbaserad
- Optiskt klar
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (engelska) | 4 oz. |
| Kvantitet | 6/ask |
| Produkttyp | Monteringsmedium |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: toluene, acrylic resin