Läs mer
Epredia™ Monteringsmedium
Produktkod. p-6059344 Handla allt Epredia Produkter
Volym (engelska):
4 oz.
1 poäng
Kvantitet:
2/ask
6/ask
Förpackningsstorlek:
940ml
Paket med 6
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12657746
Brand: Epredia™ 4111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Förvara objektglasen under längre perioder utan att blekna fläckar med Epredia™ Monteringsmedium.
  • Snabb torkning
  • Toluenbaserad
  • Optiskt klar
Beställningsvarningar: Förpackad i två konfigurationer för bekvämlighet: en 1-punkts. vanlig flaska eller en 4-oz. klämflaska av plast med vrid-öppna/vrid-stäng-lock.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (engelska) 1 poäng
Kvantitet 2/ask
Produkttyp Monteringsmedium
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: toluene, acrylic resin