Läs mer
Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 oz. per flaska
4 oz. per flaska, 2/cs.
4 oz. per flaska, 6/cs.
4 uns per flaska
Färg:
Blått
Fem färger plus genomskinlig
Gult
Klart
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Beskrivning
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan prat med Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, ett vattenlösligt fryst sektionsmedium.
- Buffered to ensure proper alkalinity (pH = 8.0); leaves no residue after staining
- Specially formulated to prevent tissue separation from the slide
Ordering Information:
Available in five colors for easy identification of specimens: pink, blue, green, yellow, and orange. Multi-packs contain one of each color.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Fem färger plus genomskinlig |
| Förpackningstyp | 6/Cs. |
| Kvantitet | 4 uns per flaska |