Läs mer
Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium
Produktkod. 12647756 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 oz. per flaska
4 oz. per flaska, 2/cs.
4 oz. per flaska, 6/cs.
4 uns per flaska
Färg:
Blått
Fem färger plus genomskinlig
Gult
Klart
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Produktkod. 12647756
Brand: Epredia™ 6506
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan pladder med vattenlöslig Epredia™ Neg-50™ Fryst sektion Medium. Kommer i klar och fem ytterligare färger, alla lämnar inga rester efter färgning.
Ge högkvalitativa sektioner ner till -50 °C utan prat med Epredia; Neg-50™ Frozen Section Medium, ett vattenlösligt fryst sektionsmedium.
  • Buffrad för att säkerställa korrekt alkalinitet (pH= 8,0); lämnar inga rester efter färgning
  • Speciellt framtagen för att förhindra vävnadsseparering från objektglaset
Beställningsinformation:
Finns i fem färger för enkel identifiering av prover: rosa, blå, grön, gul och orange. Multipack innehåller en av varje färg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Förpackningstyp 6/Cs.
Kvantitet 4 oz. per flaska, 6/cs.