Läs mer
Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™
Produktkod. p-4532389 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10148438
Brand: Epredia™ 6101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå fixering och uttorkning av prover samtidigt med Epredia™ Signatur Series™ Pen-Fix™ , ett unikt buffrat alkoholhaltigt formalinfixativ.
  • Utmärkt fixativ för fryst avsnitt
  • Fungerar bra med feta eller tjocka vävnadssnitt
  • Penetrationshastighet tre gånger snabbare än 10 % neutralbuffrad formalin
  • Kan användas på alla öppna eller slutna vävnadsprocessorer och i grossningsrummet
  • Rekommenderas för användning i processorns andra och/eller tredje station som ett sekundärt fixeringsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 4 x 1 gal.