Läs mer
Thermo Scientific™ RNase AWAY™ Ytdekontamineringsmedel
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
250 ml
473 ml
1 l
4 l
Behållartyp:
Flaska
Spray Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
4 L
Beskrivning
Eliminera RNas och DNA från laboratorieytorna. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ är idealisk för dekontaminering av apparater, bänkskivor, glas och plast. Det minskar beroendet av cancerframkallande DEPC-behandlingar och sparar tid som behövs för att baka glas.
- Use on pipettes, gel boxes, or RNA or DNA prep areas
- Leaves no residue to interfere with gel polymerization or staining
- Chemically stable and nonabrasive
- Contains no strong acids
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 11 |
| Sammansättning | Sodium Hydroxide with Water |
| Behållartyp | Flaska |
| Volym (engelska) | 33.875 oz. |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- RNAse away
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide