missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
RNASEH2B Antibody (479), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-43775
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Ensure accurate, reproducible results in Western Blot
RNASEH2B Monoclonal specifically detects RNASEH2B in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| RNASEH2B | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS with No Preservative | |
| RNASEH2B | |
| Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human RNaseH2B. The exact sequence is proprietary. | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 79621 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 479 | |
| Western Blot 1:500-1:3000 | |
| ribonuclease H2, subunit B | |
| Mouse | |
| 35 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering