Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Rose Bengal, 85%, ren, certifierad
Produktkod. p-3734453 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10391541
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419150250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 632-69-9 | C20H4Cl4I4Na2O5 | 1019.644 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-69-9
Molekylformel C20H4Cl4I4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 1019.644
MDL-nummer MFCD00005043
InChI-nyckel DPBQSRZQYAYDGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Red 94, C.I. 45440
PubChem CID 87244310
IUPAC-namn natrium;4,5,6,7-tetraklor-3',6'-dihydroxi-2',4',5',7'-tetrajodspiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=C2C(=C(C(=C1I)O)I)OC3=C(C(=C(C=C3C24C5=C(C(=C(C(=C5Cl)Cl)Cl)Cl)C(=O)O4)I)O)I.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rose Bengal
Absorptionsförhållande 1.21 to 1.95
Färginnehåll 80% min.
Analysprocentintervall 85%
Merck Index 15, 8393
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble (36%).
Infrarött spektrum Authentic
Lambda Max 544 to 550nm
Formel vikt 1017.65
Procent renhet 85%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Färg Brunt till rött
Kvantitet 25 g
Flampunkt >92°C
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rose Bengal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.