Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsförångare, kallfingerkondensor
Descripción
- Digital styrning
- Kan orienteras för vänster- eller högerhänthet
- Enkel, balanserad lyftmekanism
- PTFE/glasvätskebana för kemisk tröghet
- Grafitimpregnerad PTFE vakuumtätning med lång livslängd
- Effektivt utkastsystem för kolv och ångrör
En rotationsindunstare är en destillationsenhet som innehåller en effektiv kondensor med en roterande provkolv. När kolven som innehåller lösningsmedlet roteras överför den kontinuerligt ett tunt lager av vätska över hela innerytan. Detta ger en mycket stor yta för avdunstning, provet eller florentinska kolven kan dessutom värmas upp av ett tillbehörsbad för att påskynda processen. Hela systemet har designats för att vara vakuumtätt, en tillbehörsvakuumpump kan anslutas för att minska det totala trycket och därmed kokpunkten för ditt prov.
Enheten är också försedd med en lättanvänd vakuumutlösning och ett kontinuerligt matningssystem, vilket gör att mer lösningsmedel kan dras in i den roterande florentinska kolven utan att operationen behöver stoppas.
- RE402 rotationsindunstare levereras med en vertikalt orienterad, kall fingerglaskondensor för användning med is eller torris för flyktiga eller lågkokande lösningsmedel. Tillhandahåller en kyllösning utan behov av konstant tillförsel av kylvatten.
- Glasset
402 Kallfingerkondensor, vertikal spoleadapter, avlopp för kallfingerkondensor, ångrör för kallfingerkondensor, mottagningskolv 1000mL, Florentinsk kolv 1000mL, matarrör med avstängningskran, vakuumtätning, konisk fogklämma, sfärisk fogklämma.
Especificaciones
Especificaciones
| Max. Vakuum | 3 mmHg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 2 L |
| Hastighet | 10 till 310 rpm |
| Visa | Digital |
| Motortyp | Borstlös DC |
| Kondensor typ | Kallt finger |
| Kompatibel kolvtyp | Prov: Päronformad TS29/38, Mottagare: Rund kolv S35/20 |
| Mått (L x B x H) | 385 x 335 x 470 till 610 mm |
| Certifikat | EEC |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.