Läs mer
Testo™ Roterande display kompakt Thermo Hygrometer
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kompakt termohygrometer |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Batterityp | 3 st AAA-batterier |
| Visningstyp | Roterande digital display |
| För användning med (applikation) | Mätning av luftfuktighet och lufttemperatur, samt beräkningar av daggpunktstemperatur; Idealisk för kanalmätningar |
| Inkluderar | testo 605-H1, 3 AAA-batterier, fästklämma |