Läs mer
BUCHI Rotavapor Dynamic R-300 Rotary Evaporator System
Produktkod. 15457134 Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox; F-305 återcirkulerande kylare
Inkluderar: Elektronisk lyft; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Colt trap glass assmebly med P+G+LT-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300 Pro-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15457134
Brand: BUCHI 11SR300251VS01
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har full automation, metodbaserad guidad drift, dataregistrering och realtidsdiagram för roterande indunstningstillämpningar. Rotavapor Dynamic R-300 Rotary Evaporator Systems uppfyller de högsta förväntningarna på bekväm drift och reproducerbarhet.
  • Lätt att använda med pekskärm som ger alla processparametrar vid ett ögonkast
  • Guidad drift med programmerbara metoder inklusive push-meddelanden på mobila enheter när manuell interaktion krävs
  • Obevakad automatisk drift tack vare AutoDest™ och skumsensor
  • Inga skadliga emissioner på grund av sekundär kondensor efter pumpning med nivåsensor som varnar vid potentiell översvämning i mottagningskolven som tillval
  • Omedelbar start tack vare automatisk och dynamisk tryckjustering utan att vänta tills värmebad och kylare når sin inställda temperatur
  • Kartläggning av alla processparametrar även på distans på mobila enheter
  • Effektiv drift och ökad hållbarhet med centralt styrd recirkulerande kylare och hastighetsstyrd vakuumpump
  • Omfattande inspelning av alla processparametrar på SD-kort för enkel analys i Microsoft Excel
  • Push-meddelande vid en oväntad händelse
Spezifikation
Vikt (metrisk) 13 kg Rotavapor, 5 kg bad med bas
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 kg kolvbelastning, 2,3 l bad
Hastighet 10 till 280 r/min
Temperaturområde (metriskt) Omgivning +220 °C
Material (Beläggning) P+G Säkerhetsbeläggning
Inkluderar Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Vakuum typ V-300 vakuumpump
Glasmonteringstyp Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv
Mått (L x B x H) Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Badkar: 275 x 307 x 202 mm
IP-betyg IP 21
Controllertyp I-300
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Värmekapacitet (metrisk) 5 L
Vinkel 10 till 50°
Certifikat CE; CSA
Typ Roterande indunstningssystem
Frekvens 50/60 Hz
Modell 11SR300251VS01
Standard konisk fog SJ 29/32
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.