Läs mer
BUCHI Rotavapor Dynamic R-300 Rotary Evaporator System
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Elektroniskt lyftsystem; V-300 vakuumpump; B-305 värmebad; SJ 29/32; Vertikal glasmontering med P+G-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox; F-305 återcirkulerande kylare
Inkluderar: Elektronisk lyft; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Colt trap glass assmebly med P+G+LT-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300 Pro-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Lätt att använda med pekskärm som ger alla processparametrar vid ett ögonkast
- Guidad drift med programmerbara metoder inklusive push-meddelanden på mobila enheter när manuell interaktion krävs
- Obevakad automatisk drift tack vare AutoDest™ och skumsensor
- Inga skadliga emissioner på grund av sekundär kondensor efter pumpning med nivåsensor som varnar vid potentiell översvämning i mottagningskolven som tillval
- Omedelbar start tack vare automatisk och dynamisk tryckjustering utan att vänta tills värmebad och kylare når sin inställda temperatur
- Kartläggning av alla processparametrar även på distans på mobila enheter
- Effektiv drift och ökad hållbarhet med centralt styrd recirkulerande kylare och hastighetsstyrd vakuumpump
- Omfattande inspelning av alla processparametrar på SD-kort för enkel analys i Microsoft Excel
- Push-meddelande vid en oväntad händelse
Specifikationer
Specifikationer
| Vikt (metrisk) | 13 kg Rotavapor, 2,8 kg/5 kg Bad med bas |
| Spänning | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 kg kolvbelastning, 2,3 l bad |
| Hastighet | 10 till 280 r/min |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivning till 95 °C |
| Material (Beläggning) | P+G Säkerhetsbeläggning |
| Inkluderar | Inkluderar: Elektronisk lyft; V-300 vakuumpump; B-301 värmebad; SJ 29/32; Colt trap glass assmebly med P+G+LT-belagd kondensor och mottagningskolv; I-300 Pro-gränssnitt med Woulff-flaska och VacuBox |
| Vakuum typ | V-300 vakuumpump |
| Glasmonteringstyp | Colt trap glass assmebly med P+G+LT-belagd kondensor och mottagningskolv |
| Mått (L x B x H) | Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Badkar: 205 x 218 x 192 mm |
| Visa mer |