Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300
Handla allt Buchi Produkter
Inkluderar:
Värmebad B-301 (20 till 95 °C vatten), Max kolvstorlek: 1 L
Värmebad B-305 (20 till 220 °C vatten), Max kolvstorlek: 5 L
Material (Beläggning):
Säkerhetsbeläggning (P+G)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Centralt gränssnitt reglerar varje komponent
- Modulär design
- Mångsidig
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Hastighet | 180 rpm |
| Temperaturområde (metriskt) | 20°C to 220°C |
| Material (Beläggning) | Säkerhetsbeläggning (P+G) |
| Inkluderar | Värmebad B-305 (20 till 220 °C vatten), Max kolvstorlek: 5 L |
| Max. Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur 220 °C |
| Kompatibel kolvtyp | Max flask size: 5 L |
| Typ | Rotary Evaporator |