Läs mer
BUCHI Rotavapor R-300
Handla allt Buchi Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
Modulär design möjliggör enkel utbyggnad av R-300 till ett helt integrerat system där varje komponent regleras av ett centralt gränssnitt.
- Vertikal glasmontering
- Värmebad B-305 (20 - 220°C, 5 l)
- Elektroniskt lyftsystem
- Skyddsbeläggning: Säkerhetsbeläggning av PLAST+GLAS
- Standardfog SJ 29/32 inkluderar indunstningskolv och ångkanal
- Spänning 220 - 240V
Spécification
Spécification
| Vikt (metrisk) | 13.5 kg |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Hastighet | 10 till 280 r/min |
| Temperaturområde (metriskt) | 20°C to 220°C |
| Inkluderar | Heating Bath B-305 |
| Wattal | 100 w |
| Mått (L x B x H) | 320 x 400 x 615 mm |
| IP-betyg | IP 21 |
| Vinkel | 40° |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu