Läs mer
BUCHI Rotavapor R-80
Produktkod. 30000641 Handla allt Buchi Produkter
Modell:
Rotavapor R-80, C Kondensor, 24/40, 230V
Rotavapor R-80, C Kondensor, 29/32 230V
Rotavapor R-80, V-kondensor, 24/40, 230V
Rotavapor R-80, V-kondensor, 29/32, 230V
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 24/40
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 29/32
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 24/40
Rotavapor System R-80, C Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 29/32
Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 29/32
Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 24/40
Rotavapor System R-80, V Kondensor, inklusive vakuumpump V-80 och styrenhet I-80, 29/32
Rotavapor System R-80, V kondensor, inklusive vakuumpump V-180 och styrenhet I-180, 24/40
Typ:
Roterande förångare
Roterande indunstningssystem
Spänning:
220/240 V
Produktkod. 30000641
Brand: BUCHI 11SR0802V001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Miljömedveten och kompakt avdunstning. R-80 är den mest energieffektiva och kompakta Rotavapor™ på marknaden. R-80 är en prisvärd och miljövänlig lösning som säkerställer den mest effektiva användningen av labbutrymme samtidigt som den uppfyller BUCHIs höga kvalitetsstandarder.
  • Minsta fotavtryck: Optimera ditt labbutrymme. De Rotavapor™ R-80 har ett användargränssnitt som kan roteras upp till 90° , vilket gör att du kan placera R-80 som den passar dig bäst samtidigt som du säkerställer direkt åtkomst och kontroll över alla destillationsparametrar.
  • Minskad energiförbrukning: Designen på R-80, med sitt mindre värmebad, minimerar värmeavfall och minskar energiförbrukningen.
  • Mest kostnadseffektivt: Höj din prestation och förtroende för ett varumärke som värdesätter excellens framför allt.
  • Viktig integration: De Rotavapor™ R-80 och våra lika flexibla Pure Essential Chromatography-system bildar en prisvärd, kompakt och robust duo.
  • Intuitivt användargränssnitt: Det centrala användargränssnittet underlättar förångningsprocessen tack vare navigationskontrollen, som gör att alla parametrar kan justeras.
  • Smidig manuell lyft: Det ergonomiska handtaget på den manuella lyften kan lätt nås från olika håll, vilket säkerställer en tillförlitlig och snabb drift oavsett ditt instruments position.
  • Precisionsgjord bekvämlighet:
    • Organisera och säkra din arbetsyta med R-80:s integrerade kabel- och rörhållare, vilket skapar en snyggare och säkrare arbetsmiljö.
    • Det innovativa Combi-Clip kolvsnäpplås möjliggör snabb, enhands fastsättning och lossning av kolvar, vilket sparar tid och krångel.
    • Den nya VS22-tätningen är gjord av slitstark PTFE, vilket bidrar till ditt systems livslängd.
  • Kabellöst bad: Det mångsidiga värmebadet rymmer kolvstorlekar på upp till 1 L och är lämpligt för applikationer som ett vattenbad kan hantera, tack vare dess maximala arbetstemperatur på 95° C.
Specifikationer
Spänning 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 1 L
Hastighet 10 till 330 rpm
Temperaturområde (metriskt) Omgivning till 95 °C
Inkluderar Evaporator
Kondensor typ V Condenser
IP-betyg IP42
Typ Roterande förångare
Modell Rotavapor R-80, V-kondensor, 24/40, 230V
Standard konisk fog 24/40