Läs mer
IKA™ ROTAVISC standardspindel
Produktkod. 17287539 Handla allt IKA Produkter
Storlek:
14 x 117 x 14 mm (B x H x D)
16 x 135 x 16 mm (B x H x D)
20 x 117 x 20 mm (B x H x D)
22 x 135 x 22 mm (B x H x D)
32 x 135 x 32 mm (B x H x D)
35 x 135 x 35 mm (B x H x D)
55 x 135 x 55 mm (B x H x D)
8 x 117 x 8 mm (B x H x D)
8 x 135 x 8 mm (B x H x D)
Form:
Flaska
Skiva
Produktkod. 17287539
Brand: IKA™ 0025006829
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardspindel designad för användning med IKA™ ROTAVISC viskometer.
  • Snabbkoppling
  • Krokfäste
  • M2,5 vänstergänga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Standard spindel
För användning med (utrustning) IKA™ ROTAVISC viskosimeter
Material AISI 316L
Form Skiva
Storlek 20 x 117 x 20 mm (B x H x D)