missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hettich™ Rotoradapter för hållare nr. 1481, 1490 och 1495

Produktkod. 12063864
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet:
1 x 25 ml rör
12 mL
15 ml
27 x 1 ml rör
30 mL
4 x 4 till 10 ml
4 x 4 till 8,5 ml
5 x 1,6 till 10 ml rör
50 mL
7 x 1,1 till 1,4 ml
9 x 3 eller 4 ml rör
Typ av rör:
Blod/urinrör
Kjol konisk
Konisk
Rhesus provrör
Rund Botten
Rund botten, konisk, blod/urinsamling
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 12063864

Brand: Hettich™ 1339

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Designad för användning med Hettich Rotorer. Hettich Rotorerna är optimerade för kontinuerlig drift och lång livslängd

  • Rotoradapter för Hettich transportörer
  • För användning med Rotofix och Universal centrifuger
  • Universalcentrifuger kan användas för både standard- och specialapplikationer, de är kostnadseffektiva och sparar värdefullt utrymme i laboratoriet
  • ROTOFIX Centrifuger är idealiskt utrustade för uppgifter inom klinisk kemi, det kan också spela en viktig roll inom cytologi

Specifikationer

Typ Rotoradapter
Typ av rör Rhesus provrör
Kapacitet 27 x 1 ml rör
Max. Diameter på rör 6 mm
Max. Rörlängd 45 mm
För användning med (utrustning) Hettich Rotorer med hållare nr. 1481, 1490 och 1495
Fartyg per adapter 27
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.