Läs mer
Corning™ Rotoradapter för LSE™ Mini mikrocentrifug 6770-RT
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet:
0,2 ml
0,25 ml
0,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
Corning™ Rotoradapter finns i tre storlekar och är för användning med Corning Mini mikrocentrifug 6770
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Kapacitet | 0,25 ml |
| För användning med (utrustning) | Corning™ Mini mikrocentrifug 6770 |
| Antal per förpackning | 8/Pk. |