Läs mer
Eppendorf™ Rotor för centrifuger 5910 Ri och 5920 R
Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
20 x 5 ml
4 x 1 000 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
Max. Hastighet:
10 100 varv/min
13 100 varv/min
13 500 varv/min
13 700 varv/min
4 500 varv/min
4 700 varv/min
Max. RCF:
15 054 x g
20 130 x g
20 913 x g
21 194 x g
4 347 x g
4 800 x g
Inkluderar:
Eppendorf QuickLock™ rotorlock
Rotorlock
Runda hinkar
Universal hinkar
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
- Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
- Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
- Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor |
| Kapacitet | 6 x 250 ml |
| Max. RCF | 15 054 x g |
| Max. Hastighet | 10 100 varv/min |
| För användning med (utrustning) | Centrifuger 5910 Ri och 5920 R |
| Inkluderar | Eppendorf QuickLock™ rotorlock |
| Antal platser | 6 |
| Modell | FA-6x250, Aerosol-tight |