Läs mer
Eppendorf™ Rotor för Centrifuge 5920 R
Produktkod. p-7113372 Handla allt Eppendorf Produkter
Kapacitet:
40 x 50 ml
4 x 750 ml
8 x 250 ml
4 x 1 000 ml
Max. Hastighet:
3 700 varv/min
4 250 varv/min
Modell:
S-4x1000
S-4x1000, aerosoltät
S-4xUniversal-Large
Inkluderar:
1 000 ml runda hinkar (x4)
Skopor med hög kapacitet
Tallrik/rör hinkar
Universal hinkar
Utan hinkar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15748369
Brand: Eppendorf™ 5895117007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Eppendorf Rotor för Centrifuge 5920 R-precision i kyld centrifugering med stor kapacitet. Skräddarsy dina experiment med varierande kapacitet och hastigheter. Tillbehör med mångsidiga hinkar och adaptrar för effektiv provbearbetning. Idealisk för applikationer med hög genomströmning, vilket säkerställer noggrannhet och reproducerbarhet.
  • Precisionskonstruerad för optimal provseparering.
  • Alla rotorer med fast vinkel, rotorlock, hinkar, lock och adaptrar kan autoklaveras (121 C, °20 min.).
  • Tillbehör (adapters och skopor) anpassar din centrifuginställning ytterligare.
  • Aerosoltäta alternativ tillgängliga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor
Kapacitet 40 x 50 ml
Max. RCF 3,076 x g
Max. Hastighet 3 700 varv/min
För användning med (utrustning) centrifuger 5920 R
Inkluderar Tallrik/rör hinkar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell S-4x1000, aerosoltät