Läs mer
SVL™ Rotulex™ Sfäriska leder
Standard konisk led nr.:
13
19
29
35
41
64
Inkluderar:
Hanled
Hanskarv, PTFE täckt O-ring, fjäderbelastad metallklämma
Honförband, PTFE täckt O-ring, fjäderbelastad metallklämma
Kvinnlig led
Manlig led
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 5
Beskrivning
- Alla glas- och PTFE-vägar är mycket resistenta mot kemiska angrepp
- Kan användas vid temperaturer upp till 200 °C
- Systemet består av hankulled med PTFE-täckt O-ring som passar in i honkoppleden
- Led kan hållas ihop med fjäderbelastad metallklämma
- Komponentdelar RM, RF, RO och RC bör beställas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Manlig led |
| Material | Glas, PTFE |
| Produkttyp | Sfärisk led |
| Standard konisk led nr. | 19 |