Läs mer
SVL™ Rotulex™ Sfäriska leder
Produktkod. 15507960
Standard konisk led nr.:
13
19
29
35
41
64
Inkluderar:
Female Joint
Hanskarv, PTFE täckt O-ring, fjäderbelastad metallklämma
Honförband, PTFE täckt O-ring, fjäderbelastad metallklämma
Kvinnlig led
Male Joint
Manlig led
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 30
Paket med 5
Produktkod. 15507960
Brand: SVL™ RM41
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en fettfri sfärisk fog
  • Alla glas- och PTFE-vägar är mycket resistenta mot kemiska angrepp
  • Kan användas vid temperaturer upp till 200 °C
  • Systemet består av hankulled med PTFE-täckt O-ring som passar in i honkoppleden
  • Led kan hållas ihop med fjäderbelastad metallklämma
  • Komponentdelar RM, RF, RO och RC bör beställas separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Hanskarv, PTFE täckt O-ring, fjäderbelastad metallklämma
Material Glas, PTFE
Produkttyp Sfärisk led
Standard konisk led nr. 41