Läs mer
Bochem™ Runda köksredskap i aluminium
Produktkod. p-8000053
Kapacitet (metrisk):
28 ml
125 ml
Diameter (metrisk):
64 mm
96 mm
Höjd (metrisk):
13 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10274411
Brand: Bochem™ 11613
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av aluminium. Bochem™ Runda köksredskap i aluminium är engångsredskap.
  • aluminium
  • Disponibel
  • För engångsbruk
Specifikationer
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Disponibel Engångsbruk
Material Aluminium
Form Rund
Typ Maträtt
För användning med (applikation) För engångsbruk
Höjd (metrisk) 24 mm
Diameter (metrisk) 96 mm