Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Rundbottenflaskor med konisk slipad fog
Produktkod. 10020191
Kapacitet (metrisk):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diameter (metrisk) Yttre:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Standard konisk fog:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10020191
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03004588
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enligt DIN EN ISO 4797
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Duran Glas
Standard konisk fog NS 45/40
Diameter (metrisk) Yttre 279 mm
Kvantitet 1 st