Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Provrör med NS-skarv, utan gradering
Produktkod. 10396412
Förslutningstyp:
Ingår ej
Propp
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10396412
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 05700007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för rutinmässiga laboratorieanalyser och rutiner. Lenz Laborglasinstrumente™ Provrör med NS-skarv, utan gradering är tillverkade av slitstarkt DURAN™ borosilikatglas.
  • Med rund botten och NS-uttag
  • Finns utan propp, med PE propp eller med sexkantig ihålig glaspropp
  • Korrosionsfri och resistent mot värmechock
Specifikationer
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Glasrör
Material Borsilikatglas
Höjd (metrisk) 100 mm
Förslutningstyp Ingår ej