Läs mer
Greiner Bio-One Round Bottom Polypropylene Culture Tube with Two-Position Vent Stopper
Produktkod. p-7075363
Kapacitet (metrisk):
14 mL
Antal per förpackning:
1
nr per ärende:
800
Förpackningsstorlek:
Paket med 800
Produktkod. 10778561
Brand: Greiner Bio-One 187261
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With graduations.
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial LDPE
Diameter (metrisk) 18 mm
Autoklaveringsbar Autoclavable (Without Vent Stopper)
Certifikat och efterlevnad Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
Förslutningstyp Dual-position Vent Stopper
Färg Translucent
Längd (metrisk) 95 mm
Material Polypropylene
Inkluderar Writing area
Antal per förpackning 1
nr per ärende 800
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 14 mL