Läs mer
Eppendorf™ Runda skopor för S-4x400 Rotor
Produktkod. 15853212 Handla allt Eppendorf Produkter
Kvantitet:
2 Pk.
4 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 15853212
Brand: Eppendorf™ 5895183000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa runda skopor för S-4x400-rotorn är lämpliga svängskopor för S-4x400-rotorn som har en rund form och en kapacitet på 400 ml.
  • Lämplig för S-4x400 rotor
  • Rund form
  • Utsvängbar hink
  • Varierande platser beroende på adapter som används
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Rotor S-4x400
Kapacitet 400 mL
Kvantitet 2 Pk.