Läs mer
Fisherbrand™ Cylindriska omrörarstänger med avtagbar vridring
Produktkod. 15535604 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
50,8 mm
Produktkod. 15535604
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera förstklassig och kompromisslös kvalitet med ett överkomligt pris. Fisherbrand™ Runda magnetiska omrörarstänger är pålitliga och pålitliga.
  • Teflon™ hartsbelagda
  • Löstagbar pivåring
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, ISO 9001:2008
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,31 tum.
Inkluderar Löstagbar pivåring
Längd (engelska) 2 tum.
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 50,8 mm
Material Alnico magnet
Form Cylinder