Läs mer
Cole-Parmer™ Pincett med rund avsmalnande spets
Produktkod. 11715499 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
12,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11715499
Brand: Cole-Parmer™ 0728902
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En något större spets ger mer yta och greppförmåga
  • Fint utformad pincett i rostfritt stål
  • Har handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
  • Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
  • Antimagnetisk, antisyra- och syrabeständig
Specifikationer
Tipsstil Rund, avsmalnande
Längd (engelska) 5 tum
Material Kolfiber
Längd (metrisk) 12,7 cm
Produkttyp Pincett
Typ Mjuk och stark pincett
Sterilitet Sterila