Läs mer
Buerkle™ Runt badkar
Produktkod. p-8002707 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
40 l
50 l
75 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Produktkod. 10732907
Brand: Buerkle™ 34820040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppmärksamhet! Se till att vara uppmärksam på listan över kemikaliebeständighet !
Badkar för alla ändamål, med kraftig kant och praktiska bärhandtag för säker transport. Ett lock kan levereras till varje badkar.
  • Badkar av HDPE
  • Temperaturbeständig från -30° C till +70° C
  • Lämplig för mat
  • Hög grad av kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Badkar
Kapacitet (metrisk) 40 l
Material HDPE
Diameter (metrisk) Botten 330 mm
Diameter (metrisk) Överst 370 mm
För användning med (utrustning) Lämplig för användning med livsmedel
Höjd (metrisk) 440 mm
Kvantitet 1 st
Form Rund