Läs mer
Gibco™ RPMI 1640
Kvantitet:
500 ml
Beskrivning
Contains increased levels of vitamins, the reducing agent glutathione, phenol red, 2 g/L glucose, 2 mM L-glutamine, and 2 g/L sodium bicarbonate. RPMI 1640 does not contain HEPES or sodium pyruvate.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Protect from light, 2°C to 8°C |
| Produkttyp | Basal Media |
| För användning med (applikation) | Cell Culture |
| Kvantitet | 500 ml |