Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7076212
Kvantitet:
100 ml
1000 ml
20 x 100 ml
500 ml
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Fenolrött
Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser:
Inget glutamin, Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
Förpackningsstorlek:
1 L
1 uppsättning
100ml
500ml
Paket med 20
Paket med 6
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11530586
Brand: Gibco™ 21875034
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RPMI 1640 Medium
Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640-medium utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640 har sedan dess befunnits lämplig för en mängd olika däggdjursceller inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer.
Gibco™ RPMI 1640 är unik från andra medier eftersom den innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer.
Produkt avsedd användning För
in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ RPMI 1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11875-127). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
RPMI 1640 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp RPMI 1640 Medium
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7 till 7,4
Regulatorisk status För in vitro-diagnostik
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning RPMI 1640 Medium, 500mL, 1 X koncentration, flytande form, med L-glutamin, fenolröd, 7 till 7,4 pH, 12 månaders hållbarhet, 260 till 310mOsm/kg osmolalitet, 2 till 8 °C lagringsförhållanden från däggdjur, används för däggdjur