missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MP Biomedicals™ RPMI 1640 Medium

Produktkod. 11460425 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
pH:
6,8 till 7,4
6,9 till 7,2
6.9 to 7.4
Innehåll och lagring:
0° till 5 °C
15° till 30 °C
4°C
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11460425

Brand: MP Biomedicals™ 091646754

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Allmänt berikade media med omfattande tillämpningar för ett stort antal däggdjursceller inklusive humant myelom, mushybridom, humana leukocyter och B- och T-lymfocyter

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp RPMI 1640 Medium
Sterilitet Sterila
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan fenolrött
Kvantitet 500 mL
pH 6,8 till 7,4
Innehåll och lagring 0° till 5 °C
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.