Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12027599
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12027599
Brand: Gibco™ 61870044
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Tillägg
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640-medium har sedan dess visat sig vara lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Att använda RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 medium innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 medium med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. RPMI 1640-medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640-medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. FÖRSIKTIGHET: inte för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem RPMI
1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (61870-036). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött
Utan tillsatser Utan HEPES, Inget natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,0 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium, 10 x 500mL, vätska, 1 X koncentration, 7,0 till 7,4 pH, med Glutamax™ , Fenolröd, 12 månaders hållbarhet, 260 till 310 mOsm/kg osmolalitet, för däggdjurscellkultur