Läs mer
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Tillägg
Kvantitet:
10 x 500 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
5000ml
500ml
Beskrivning
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium) utvecklades ursprungligen för att odla humana leukemiceller i suspension och som ett monolager. RPMI 1640-medium har sedan dess visat sig vara lämpligt för en mängd olika däggdjursceller, inklusive HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocyter och karcinom. Vi erbjuder en mängd olika RPMI 1640-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Att använda RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 medium innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 medium med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. RPMI 1640-medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640-medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. FÖRSIKTIGHET: inte för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem RPMI
1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (61870-036). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
Att använda RPMI 1640 Medium
RPMI 1640 medium är unikt från andra medier eftersom det innehåller reduktionsmedlet glutation och höga koncentrationer av vitaminer. RPMI 1640 medium innehåller biotin, vitamin B 12 och PABA, som inte finns i Eagle's Minimal Essential Medium eller Dulbecco's Modified Eagle Medium. Dessutom finns vitaminerna inositol och kolin i mycket höga koncentrationer. RPMI 1640 medium med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format. RPMI 1640-medium innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver RPMI 1640-medium tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). RPMI 1640-medium använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,0 g/L) och kräver därför en miljö med 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. FÖRSIKTIGHET: inte för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag. Kunder som använder Gibco™ RPMI 1640 i en tillverkningsprocess, som har en anmälan till FDA, kan begära ett auktorisationsbrev från oss för att referera till vår typ II Drug Master File (DMF).
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem RPMI
1640 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk RPMI 1640-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (61870-036). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 Medium |
| Med tillsatser | GlutaMAX, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES, Inget natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,0 till 7,4 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Show More |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.