Läs mer
Cytiva rProtein A Sepharose™ Fast Flow Affinity Media
Produktkod. 10302870 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
200 mL
Bindande kapacitet:
50 mg humant IgG/ml
50 mg humant IgG/ml medium2
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Produktkod. 10302870
Brand: Cytiva 17127901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för rening av monoklonala och polyklonala antikroppar i laboratorier och processskalor
  • Sammansatt av rekombinant protein A kopplat med tvärbunden 4% agarosbasmatris
  • Hög dynamisk bindningskapacitet, enpunktsfästning av protein A, med hög återvinning, hög renhet och lågt ligandläckage
  • Inga däggdjurskomponenter inblandade under tillverkningsprocessen
  • Matris: 4% tvärbunden agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm (d50V)
  • Ligand: 6mg rProtein A/ml medium ( E. coli )
  • Bindningskapacitet: ∽50mg humant IgG/ml media
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 3 till 10
  • Tryck/flödesspecifikation: basmatris 150 till 250 cm/h, 100kPa, XK 50/60 kolonn, bädd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mL
Stabilitet Stabil i vattenhaltiga buffertar som vanligtvis används vid protein A-kromatografi
För användning med (applikation) För rening av monoklonala och polyklonala antikroppar i laboratorie- och processskala
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Bindande kapacitet 50 mg humant IgG/ml medium2
Produkttyp rProtein A Sepharose Fast Flow Media
Flödeshastighet 150 till 250 cm/Ho μr
Partikelstorlek 60 till 165μ m
Höjd (engelska) Säng 9,84 tum
Höjd (metrisk) Säng 25 cm
Max. Tryck 100 kPa
Matris 4 % tvärbunden agaros
pH-intervall 2 till 9
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Rekombinant protein A (E. coli)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol