Läs mer
Electrothermal™ RS9000 Orbit Shaker
Produktkod. 10386829
Hastighetsintervall:
100 till 600 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10386829
Brand: Electrothermal™ 9996812
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
RS900 är ett reaktionsblock för värmare/skakare som är designat för att ge kontinuerlig uppvärmning och omrörning av prover, med pekskärmsjustering av temperatur och skakhastigheter.
  • Mycket mångsidig eftersom reaktionsblock kan bytas ut för att rymma olika kärl och brickformat
  • Högupplöst LCD-skärm med antireflexbeläggning, synlig i både ljusa och mörka förhållanden
  • Kan användas på en robotplattform eller inom ett laboratorium
  • Fungerar över ett temperaturområde från omgivningen till 150 °C
  • Omrörningshastighet på 100 till 600 rpm
  • Valfri temperatursond
  • Tvåaxligt XY-gyreringssystem på massivt bronschassi som är både pålitligt och stabilt
  • Autoparkeringsfunktionen möjliggör användning på robotplattformar
  • Mjuk startrampning för att minimera stänk
  • Mycket säker att använda
  • Ger många års pålitlig användning med kontinuerlig 24-timmars uppvärmning och omrörning
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 7 kg (exklusive reaktionsblockets vikt)
Hastighetsintervall 100 till 600 rpm
Elektriska krav 100/115/230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° till 150 °C
Wattal 900 W
Produkttyp Orbital skakapparat
Djup (metriskt) 510 mm
Höjd (metrisk) 165 mm
Bredd (metrisk) 240 mm
Vikt (metrisk) 42 kg
Visa Bakgrundsbelyst blå dubbellinje 13-punktsmatris
Timerintervall 1 till 99 timmar.