Läs mer
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Pipettspetsar, filtrerade, i ställ med avtagbara lock
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8322017
Volym (metrisk):
20 μl
200 μl
1000 μl
1200μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 768
Paket med 960
Produktkod. 11505454
Brand: Thermo Scientific™ 2789
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtrerade pipettspetsar i ställ i avtagbara lock. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
Pipettera prover med den noggrannhet och precision du förväntar dig av din pipett, varje gång med Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipettspetsar. För användning med Rainin™ LTS pipetter.
The SoftFit-L System is compatible with Rainin LTS pipettes made by Rainin Instrument LCC.
  • Available in low retention
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Manufactured according to the industry's highest quality standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1200L, Filtered, Sterile, Rack
Volym (metrisk) 1200μ L
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Modell 1200L
Längd (engelska) 3,42 tum.
Längd (metrisk) 8.67cm
Rena påståenden DNas, RNas, DNA, ATP och Endotoxin Free
Formatera Ställ
Tipsstil Universell
Färgkod Gult
För användning med (utrustning) Rainin LTS LiteTouch
Produktlinje ART SoftFit L