Läs mer
Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrörare
Produktkod. 15268834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
4 l
5 l
Hastighet:
30 till 2000 r/min
30 till 2000 varv/min
Pluggtyp:
Sladdset m/diverse pluggar
USA
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15268834
Brand: Thermo Scientific™ 88880015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Behåll kontrollen med våra lågprofilerade digitala omrörare, idealiska för rutinmässiga omrörningsapplikationer där synlig omrörningshastighet krävs.
Behåll kontrollen med Thermo Scientific™ RT Touch Series magnetomrörare. Dessa digitala omrörare med låg profil är idealiska för rutintillämpningar där synlig omrörningshastighet krävs.
Strong magnetic coupling ensures consistent stirring during experimental procedures. Gradual start-up stirring prevents splashing.
  • Digital control
  • Designed for stir rod support
  • Low-profile, lightweight design with small footprint
  • Available in two sizes
  • Speed control: 30 to 2000rpm
Includes:
Two nonslip silicone plate covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 30 till 2000 varv/min
Material för toppplatta Polypropylene
Kapacitet 5 l
Visa Digital
Spänning 100/240 V
Wattal 6 w
Mått (L x B x H) 14.17 x 10.24 x 2.82 in. (360 x 260 x 72 mm)
Höjd (engelska) 2.82 in.
Höjd (metrisk) 72 mm
Längd (engelska) 14.17 in.
Längd (metrisk) 360 mm
Toppplattans diameter (engelska) 8.69 in.
Toppplattans diameter (metrisk) 220 mm
Bredd (engelska) 10.24 in.
Bredd (metrisk) 260 mm
Elektriska krav 100 to 240V 50/60Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp USA
Certifikat och efterlevnad CE
Typ Stirrer
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.