Läs mer
Abeba™ Gummi 9200 Skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smidigt läder
- Vitt
- PU mellansula
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Hälrem fällbar, justerbar
- Innersula i läder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 38 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 9200 |