Läs mer
Abeba™ Gummi 9252 Skor
Storlek:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smidigt läder
- Svart
- PU mellansula
- Halkskydd speciell yttersula i gummi
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Hälrem fällbar, justerbar
- Innersula i läder
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
| Färg | Svart |
| Material | Läder |
| Storlek | 44 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Gummi |
| Stil | 9252 |