Learn More
Integra Biosciences™ Pasteur pipettadapter, VACUBOY™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
VACUBOY Pasteurpipett
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Lämplig för VACUBOY™ vakuumsugsystem
- Böjlig gummiadapter
- Passar Pasteurpipetter
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Adapter |
| Material | Gummi |
| För användning med (applikation) | Vakuumsug av vätskor |
| För användning med (utrustning) | VACUBOY Pasteurpipett |