Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Rubber Gas Sample Bag
Kapacitet (metrisk):
0,5 l
2 l
5 l
10 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bags are individually packaged
- Available in packs of ten
- Foil thickness: 5/10mm
- Custom sizes and configurations available on request
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Inkluderar | Faucet |
| Material | Rubber |
| Produkttyp | Gas Sampling Bag |