Läs mer
Eppendorf™ Gummimattor
Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
500mL rektangulär hink
Adapter 5702724009; för 1 x 15 ml kärl
Adapter 5702735000 för 1 x 10mL kärl
Adapter 5702737003
Adaptrar för Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Kapacitet:
1 x 10 ml kärl
1 x 15 ml kärl
1 x 15 ml rundbottnad tub
1 x 500 ml hink
1 x 7 ml kärl
4 x 100 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 16
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 8
Varje
Beskrivning
- Gummimattor
- Finns för en mängd olika rotorer och adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Matta |
| Material | Gummi |
| För användning med (utrustning) | Rotor A-8-17 |
| Färg | Svart |
| Kapacitet | 1 x 15 ml rundbottnad tub |
| Beskrivning | För 1 rundbottnat rör 15mL, för Rotor A-8-17, 8 stycken |
| Inkluderar | Set med 8 mattor |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu