Läs mer
Cole-Parmer™ Tvåhåls gummipropp
Produktkod. 11716078 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek:
5
8
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 13
Paket med 30
Paket med 8
Produktkod. 11716078
Brand: Cole-Parmer™ 6299182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa gummiproppar för användning med icke-aggressiva eller lågkoncentrationslösningar. Cole-Parmer™ Tvåhålsgummiproppar ger bra täthet och vidhäftning och tål laboratorieförhållanden utan att härda.
  • Svarta proppar av massivt naturgummi förblir följsamma under lång tid
  • Varje propp har sin storlek markerad med upphöjda figurer
  • Låg svavelhalt
  • Tål temperaturer från– 25 till 70 °C
Specifikationer
Diameter (metriskt) hål 5mm
Höjd (metrisk) 25mm
Kvantitet 8/Pk.
Storlek 10
Färg Svart
Diameter (metrisk) Botten 42 mm
Diameter (metrisk) Topp 50 mm
Material Gummi
Produkttyp Stoppare (2 hål)