Läs mer
Cole-Parmer™ Tvåhåls gummipropp
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek:
5
8
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 13
Paket med 30
Paket med 8
Beskrivning
- Svarta proppar av massivt naturgummi förblir följsamma under lång tid
- Varje propp har sin storlek markerad med upphöjda figurer
- Låg svavelhalt
- Tål temperaturer från– 25 till 70 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 5mm |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| Kvantitet | 30/Pk. |
| Storlek | 5 |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Botten | 23 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 27 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Stoppare (2 hål) |