Läs mer
Deutsch Neumann™ Gummi spatlar
Produktkod. 10282191
:
Mått (L x B): 7 x 38 mm
Produktkod. 10282191
Brand: Deutsch Neumann™ 2260001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för rengöring av provrör. Deutsch Neumann Gummi spatlar är tillverkade av grått naturgummi.
  • 5 mm hål för insats
  • Durometer 40 Shore A
Specifikationer
Material Gummi
Produkttyp Provrörsrengörare
Längd (metrisk) 7 mm