Läs mer
uvex Rubiflex ESD NB35A Kemikalieskyddshandskar
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Description
- Kemikalieskyddshandskar med antistatisk strumpstickning
- Helbelagd med speciell ledande, 0,40 mm NBR-beläggning
- Bomull interlock/kol stödjande material ökar komforten
- Ergonomisk passform är extremt flexibel för taktil känslighet
- Uppfyller gällande standard DIN EN 16350:2014
- Kontaktresistans mindre än 10 8 ohm
- Förbättrat grepp i fuktiga eller våta områden
- Beständig mot fett, mineraloljor och olika kemikalier
- Fri från skadliga ämnen enl OEKO-TEX™ Standard 100
- Idealisk för användning i potentiellt explosiva miljöer och ESD-miljöer
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | DIN EN 16350:2014 |
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Svart |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Jämna |
| Hand | Ambidexter |
| Användning av laboratorium/renrum | Ej testad |
| Latexfri | Ja |
| Material | NBR |
| Show More |